Learn More
2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 97%, Maybridge
Código de producto. 10046422
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10046422 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10046422 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB02913DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(3, 4-dichlorophenyl)ethan-1-one
CAS 2632-10-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C8H5BrCl2O
Número MDL MFCD00051581
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 3,4-dichlorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl, 1-3,4-dichlorophenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem3262, acmc-1coei, 3.4-dichlorophenacylbromide
Clave InChI PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)Cl)Cl
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3,4-diclorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 267.93
PubChem CID 244751
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.94
Porcentaje de pureza 97%