Learn More
2-Bromo-1-[3-(4-clorofenil)-5-isoxazolil]-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10301645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10301645 5 g 5 g
10223142 250 mg 250 miligramos
10170702 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10301645 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB05675DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 258506-49-9
Fórmula molecular C11H7BrClNO2
Peso molecular (g/mol) 300.536
Número MDL MFCD00662759
Clave InChI OUHGJKFYGYXITB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-5-isoxazolyl-1-ethanone, 5-bromoacetyl-3-4-chlorophenyl isoxazole, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chloro-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, pubchem8718
PubChem CID 2799661
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[3-(4-clorofenil)-1,2-oxazol-5-il]etanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NOC(=C2)C(=O)CBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.54
Porcentaje de pureza 97%