Learn More
2-Bromo-1-[3-(3,4-diclorofenil)isoxazol-5-il]etan-1-ona, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10069601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10069601 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10069601 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB04954DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-[3-(3, 4-dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
CAS 175277-38-0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H6BrCl2NO2
Número MDL MFCD00173899
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromoacetyl-3-3,4-dichlorophenyl isoxazole, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl isoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl-isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl isoxazol-5-yl ethanone, pubchem8719, buttpark 43\57-73
Clave InChI CBDHLEMYIQJYII-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=NOC(=C2)C(=O)CBr)Cl)Cl
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[3-(3,4-diclorofenil)-1,2-oxazol-5-il]etanona
Peso molecular (g/mol) 334.978
PubChem CID 2799583
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.98
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico