Learn More
Hidrobromuro de 2-bromo-1-(2-piridinil)-1-etanona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10314762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10314762 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10471304 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10314762 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04005DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17570-98-8
Fórmula molecular C7H7Br2NO
Peso molecular (g/mol) 280.947
Clave InChI BYKVUGZUYJUSKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-2-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-ylethanone hydrobromide, 2-bromo-1-2-pyridinyl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-yl ethan-1-one hydrobromide, zlchem 1071, pubchem21374
PubChem CID 2776231
Nombre IUPAC 2-bromo-1-piridin-2-iletanona; hidrobromuro
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)CBr.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.95
Porcentaje de pureza 90%