Learn More
Hidrobromuro de 2-bromo-1-(2-pirazinil) etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(2-pyrazinyl) Ethanone Hydrobromide |
| CAS | 126353-32-0 |
| Fórmula molecular | C6H6Br2N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-1-pyrazin-2-ylethanone, 2-Bromo-1-pyrazinylethanone Hydrobromide, 2-(2-Bromoacetyl)pyrazine, 2-(Bromoacetyl)pyrazine Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrN2O.BrH/c7-3-6(10)5-4-8-1-2-9-5;/h1-2,4H,3H2;1H |
| SMILES | Br.BrCC(=O)c1cnccn1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-pirazin-2-iletanona;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 281.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.8847 |