Learn More
2-bromo-1-(2-fenoxifenil)etanona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10307644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10307644 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10164244 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10307644 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49905CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 94402-42-3
Fórmula molecular C14H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 291.144
Número MDL MFCD08435906
Clave InChI UWRDQDVDGPRCKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethan-1-one, 2-phenoxy phenacyl bromide, 2-bromoacetyl diphenyl ether
PubChem CID 13074046
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2-fenoxifenil)etanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(2-phenoxyphenyl)ethanone
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.14
Porcentaje de pureza 95%