Learn More
2-Bromo-1-(2-cloropiridin-4-il)etanona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10574194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10574194 1 g 1 g
10387494 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10574194 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53605DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 23794-16-3
Fórmula molecular C7H5BrClNO
Peso molecular (g/mol) 234.477
Número MDL MFCD09702373
Clave InChI BZWBRLWSWBQIBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-bromo-1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 2-bromo-1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone, 2-bromo-1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 2-chloro-4-bromoacetylpyridine, 2-bromo-1-2-chloro-pyridin-4-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2-chloro-4-pyridinyl, 2-bromo-1-2-chloro 4-pyridyl ethan-1-one, 2-bromanyl-1-2-chloranylpyridin-4-yl ethanone
PubChem CID 16720431
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2-cloropiridin-4-il)etanona
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)CBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.48
Porcentaje de pureza 95%