Learn More
2-Bromo-1-(2-clorofenil)etan-1-ona, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10712513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10712513 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10223522 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712513 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB06335EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5000-66-8
Fórmula molecular C8H6BrClO
Peso molecular (g/mol) 233.489
Número MDL MFCD00832993
Clave InChI WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-2'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethanone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethan-1-one, 2'-chlorophenacyl bromide, 2-chlorophenacyl bromide, 2'-chloro-2-bromoacetophenone, bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl-1-ethanone, zlchem 501, 2-chlorophenacylbromide
PubChem CID 2735785
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2-clorofenil)etanona
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one
Densidad 1.6020g/mL
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal BrCH2C(O)C6H4Cl
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.49
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico