Learn More
2-Bromo-1-(2-clorofenil)etan-1-ona, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10223522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10223522 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10712513 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10223522 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB06335DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5000-66-8
Fórmula molecular C8H6BrClO
Peso molecular (g/mol) 233.489
Número MDL MFCD00832993
Clave InChI WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-2'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethanone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethan-1-one, 2'-chlorophenacyl bromide, 2-chlorophenacyl bromide, 2'-chloro-2-bromoacetophenone, bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl-1-ethanone, zlchem 501, 2-chlorophenacylbromide
PubChem CID 2735785
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2-clorofenil)etanona
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one
Densidad 1.6020g/mL
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal BrCH2C(O)C6H4Cl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.49
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.