Learn More
2-Bromo-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]etan-1-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10143234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10143234 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10059471 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10143234 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW04510DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175205-89-7
Fórmula molecular C9H4BrCl2F3O
Peso molecular (g/mol) 335.93
Número MDL MFCD00221016
Clave InChI MSMAFPRJZLLQNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-bromo-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2,6-bis chloranyl-4-trifluoromethyl phenyl-2-bromanyl-ethanone
PubChem CID 2781609
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C(=O)CBr)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-[2, 6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.93
Porcentaje de pureza 95%