Learn More
2-Bromo-1-(2,4-dimetilfenil)etan-1-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10130692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10130692 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10293022 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10422074 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10130692 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD00248DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 26346-85-0
Fórmula molecular C10H11BrO
Peso molecular (g/mol) 227.101
Clave InChI GSCCVWPVPFIRJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethylacetophenone, 2,4-dimethylphenacyl bromide, 2,4-dimethyl phenacyl bromide, pubchem16796, 2,4-dimethylphenacyl bromid, ksc557o1l, alpha-bromo-2',4'-dimethylacetophenone
PubChem CID 2063450
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2,4-dimetilfenil)etanona
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(2, 4-dimethylphenyl)ethan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)2C6H3C(O)CH2Br
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1
Porcentaje de pureza 97%