Learn More
2-Bromo-1-(2-(4-clorofenil)-4-metil-1,3-tiazol-5-il)-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10644553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10644553 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10492033 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10644553 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00935DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 54001-36-4
Fórmula molecular C12H9BrClNOS
Peso molecular (g/mol) 330.62
Número MDL MFCD04115414
Clave InChI MDZFMZALZSZQSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-4'-chlorophenyl thiazole, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-5-thiazolyl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromanyl-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2794647
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[2-(4-clorofenil)-4-metil-1,3-tiazol-5-il]etanona
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.63
Porcentaje de pureza 95%