Learn More
2-Bromo-1-(2-(4-clorofenil)-4-metil-1,3-tiazol-5-il)-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone |
| % mín. CAS | 95.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.63 |
| Porcentaje de pureza | 95% |