Learn More
2-Bromo-1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-5-il)-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10374562
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10374562 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10692433 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10374562 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01405DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 19815-97-5
Fórmula molecular C10H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 257.08
Número MDL MFCD04972617
Clave InChI BSROYFIAEPSLCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-1,4-benzodioxane, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethan-1-one, 5-bromoacetyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 2-bromanyl-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethanone, 1-2h,3h-benzo 2,3-e 1,4-dioxin-5-yl-2-bromoethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl
PubChem CID 2795035
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-5-il)etanona
SMILES BrCC(=O)C1=C2OCCOC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.08
Porcentaje de pureza 97%