Learn More
Hidrobromuro de 2-bromo-1-(1-metil-1H-bencimidazol-5-il)etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11320577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11320577 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10255244 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11320577 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC13655CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 944450-78-6
Fórmula molecular C10H10Br2N2O
Peso molecular (g/mol) 334.011
Número MDL MFCD09817461
Clave InChI LRWGKOQDEBXXPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-5-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1,3-benzodiazol-5-yl ethanone hydrobromide, c10h9brn2o.hbr, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl-ethanone.hbr, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-5-yl ethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethan-1-one-hydrogen bromide 1/1
PubChem CID 24229460
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(1-metilbencimidazol-5-il)etanona;hidrobromuro
SMILES CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)CBr.Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)ethanone hydrobromide
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.01
Porcentaje de pureza 97%