Learn More
Hidrobromuro de 2-bromo-1-(1-metil-1H-bencimidazol-5-il)etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)ethanone hydrobromide |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.01 |
| Porcentaje de pureza | 97% |