Learn More
2-Bromo-1,1-dimetoxietano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1,1-dimethoxyethane |
| CAS | 7252-83-7 |
| Fórmula molecular | C4H9BrO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,1-Dimethoxy-2-bromoethane, 1-Bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-Dimethoxy-1-bromoethane, 2,2-Dimethoxybromoethane, 2,2-Dimethoxyethyl Bromide, 2-Bromoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Bromoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Bromoacetoaldehyde Dimethyl Acetal, NSC 73700 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9BrO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(CBr)OC |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,1-dimetoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 169.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.9786 |