Learn More
2-Bromo-1,1'-bifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PBB-No. 1 |
| CAS | 2052-07-5 |
| Fórmula molecular | C12 H9 Br |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | PBB 1 (2-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 2-bromo-, Biphenyl, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-2-phenylbenzene, 2-Biphenyl bromide, 2-Biphenylyl bromide, 2-Bromobiphenyl, 2-Phenylbromobenzene, NSC 67353, PBB 1, m-Biphenyl bromide, o-Biphenyl bromide, o-Bromobiphenyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9Br/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| SMILES | Brc1ccccc1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-fenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 233.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.9888 |