Learn More
2-Bromo-1-(1,3-tiazol-2-il)etanona, TRC
Código de producto. 30338793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338793 1 g 1 g
30329798 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30338793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6884081G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
CAS 3292-77-1
Fórmula molecular C5H4BrNOS
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4BrNOS/c6-3-4(8)5-7-1-2-9-5/h1-2H,3H2
SMILES BrCC(=O)c1nccs1
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(1,3-tiazol-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 206.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.9197