Learn More
2-Bromo-1-(1,3-tiazol-2-il)etanona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone |
| CAS | 3292-77-1 |
| Fórmula molecular | C5H4BrNOS |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4BrNOS/c6-3-4(8)5-7-1-2-9-5/h1-2H,3H2 |
| SMILES | BrCC(=O)c1nccs1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(1,3-tiazol-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 206.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.9197 |