Learn More
2-Bromo-1-(1,3-tiazol-2-il)etanona, TRC
Código de producto. 30329842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329842 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30329842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB688408250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
CAS 3292-77-1
Fórmula molecular C5H4BrNOS
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4BrNOS/c6-3-4(8)5-7-1-2-9-5/h1-2H,3H2
SMILES BrCC(=O)c1nccs1
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(1,3-tiazol-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 206.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.9197