Learn More
2-Bromo-1-(1,3-tiazol-2-il)etanona, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10699564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10699564 1 g 1 g
10689564 250 mg 250 miligramos
10567054 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10699564 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09505DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 3292-77-1
Fórmula molecular C5H4BrNOS
Peso molecular (g/mol) 206.06
Número MDL MFCD06411540
Clave InChI AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1-thiazol-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thiazolyl, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl-1-ethanone, 1-bromo-1,3-thiazole-2-yl ethane-2-one, 2-bromoacetylthiazole, 2-bromoacetyl thiazole
PubChem CID 2795212
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(1,3-tiazol-2-il)etanona
SMILES BrCC(=O)C1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(1, 3-thiazol-2-yl)ethanone
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.06
Porcentaje de pureza 97%