Learn More
2-(Boc-amino)tiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
30 g
Tamaño de la unidad:
30 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444808 5 g 5 g
15454808 30 g 30 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58561.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 170961-15-6 | C8H12N2O2S | 200.256 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170961-15-6
Fórmula molecular C8H12N2O2S
Peso molecular (g/mol) 200.256
Número MDL MFCD09038327
Clave InChI NCJXQSNROJRSSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl thiazol-2-ylcarbamate, tert-butyl n-1,3-thiazol-2-yl carbamate, n-boc-2-aminothiazole, 2-boc-amino thiazole, 2-tert-butoxycarbonylamino thiazole, thiazol-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem23669, tertbutylthiazolylcarbamate, 2-n-boc-amino thiazole
PubChem CID 11858898
Nombre IUPAC tert-butilo N-(1,3-tiazol-2-il)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)thiazole
Punto de fusión 180°C to 185°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.25
Porcentaje de pureza 97%