Learn More
2-(Boc-amino)piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493977 5 g 5 g
15403987 250 mg 250 miligramos
15483977 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15493977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30741.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 38427-94-0 | C10H14N2O2 | 194.234 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38427-94-0
Fórmula molecular C10H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 194.234
Número MDL MFCD03411622
Clave InChI ORUGTGTZBRUQIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-boc-amino pyridine, tert-butyl pyridin-2-ylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine, tert-butyl n-pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-2-pyridyl carbamate, pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem17730, boc-2-aminopyridine
PubChem CID 11206349
Nombre IUPAC N-piridin-2-ilcarbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)pyridine
Punto de fusión 92°C to 94°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 95%