Learn More
2-(Boc-amino)piridina-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404490 1 g 1 g
11494480 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404490 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50075.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 199296-40-7 | Molecular Formula: C11H14N2O3 | Molecular Weight: 222.244 g/mol
2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde is used as active pharmaceutical ingredient or intermediates, fine chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(Boc-amino)piridina-5-carboxaldehído se utiliza como ingrediente farmacéutico activo o como intermedio farmacéutico en productos químicos finos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire.& Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199296-40-7
Fórmula molecular C11H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 222.244
Número MDL MFCD08064228
Clave InChI WZROBBWIJBBWQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 5-formylpyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 5-formylpyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-formylpyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino pyridine-5-carboxaldehyde, 5-formyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 5-formylpyridin-2-yl carbamic acid tert butyl ester, 2-boc-aminopyridine-5-aldehyde, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine-5-carboxaldehyde, carbamicacid, n-5-formyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 6-aminonicotinaldehyde, 6-boc protected
PubChem CID 22034247
Nombre IUPAC N-(5-formilpiridin-2-il)carbamato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.25
Porcentaje de pureza 97%