Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(boc-amino)piridina-3-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484520 1 g 1 g
11474520 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484520 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50094.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1072944-99-0 | Molecular Formula: C16H25BN2O4 | Molecular Weight: 320.196 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Sensible al calor y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072944-99-0
Fórmula molecular C16H25BN2O4
Peso molecular (g/mol) 320.196
Número MDL MFCD08063072
Clave InChI FYKIZSWVZIHFLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-boc-amino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 2-n-boc-amino pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridyl carbamate, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate
PubChem CID 45925650
Nombre IUPAC N-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-il]carbamato de terc-butil
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=CC=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.2
Porcentaje de pureza 98%