Learn More
2-(Boc-amino)bromuro de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N-t-Boc-2-bromoethylamine is a building block for preparing fluorinated spacers having nucleophilic and electrophilic termini.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-t-Boc-2-bromoetilamina es una unidad estructural para preparar espaciadores fluorados con terminales nucleófilos y electrofílicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Almacenar a -20 °C. Reactivo con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Boc-amino)ethyl bromide |
| Punto de fusión | 30°C to 32°C |
| Fórmula lineal | BrCH2CH2NHCO2C(CH3)3 |
| Beilstein | 2325117 |
| Información de solubilidad | Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate. |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1 |
| Porcentaje de pureza | 96% |
Seguridad y manipulación
- 2-(Boc-amino)ethyl bromide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Bromoethyl)carbamic acid tert-butylester