Learn More
Bromuro de 2-(BOC-amino)etil, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10321230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10321230 1 g Frasco de vidrio 1 g
10462930 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10321230 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398940010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39684-80-5 | C7H14BrNO2 | 224.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39684-80-5
Fórmula molecular C7H14BrNO2
Peso molecular (g/mol) 224.10
Número MDL MFCD02683428
Clave InChI TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl n-2-bromoethyl carbamate, 2-boc-amino ethyl bromide, n-boc-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethyl carbamate, n-boc-2-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethylcarbamate, 2-bromo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-tert-butoxycarbonylamino ethyl bromide, 2-boc-amino-ethyl bromide
PubChem CID 4103526
Nombre IUPAC tert-butil N-(2-bromoetil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(BOC-amino)ethyl bromide
Punto de fusión 30°C to 32°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3COC(O)NHCH2CH2Br
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.09
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(BOC-amino)ethyl bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.