Learn More
2-(Boc-amino)etantiol (> 90%), CTR
Código de producto. 30330296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30330296 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30330296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6185605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)ethanthiol
CAS 67385-09-5
Fórmula molecular C7H15NO2S
Cantidad 5 g
Sinónimo (2-Mercaptoethyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (2-Mercaptoethyl)carbamic acid tert-butyl ester, 1,1-Dimethylethyl (2-mercaptoethyl)carbamate, 2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethanethiol, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethanethiol, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethylmercaptan, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1-ethanethiol, 2-tert-Butylcarbamate-ethanethiol, N-Boc-2-aminoethanethiol, N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminoethanethiol, N-tert-Butoxycarbonylcysteamine, tert-Butyl (2-mercaptoethyl)carbamate, tert-Butyl (2-sulfanylethyl)carbamate, tert-Butyl-N-(2-mercaptoethyl)carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO2S/c1-7(2,3)10-6(9)8-4-5-11/h11H,4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCS
Nombre IUPAC tert-butil N-(2-sulfaniletil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 177.26
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.