Learn More
2-(BOC-amino)etanetiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10668224 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10668224 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10721914 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
2 options
Código de producto. 10668224
Marca: Thermo Scientific Acros 381080050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67385-09-5 | C7H15NO2S | 177.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67385-09-5
Fórmula molecular C7H15NO2S
Peso molecular (g/mol) 177.26
Número MDL MFCD00274335
Clave InChI GSJJCZSHYJNRPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-boc-amino ethanethiol, boc-cysteamine, tert-butyl n-2-mercaptoethyl carbamate, tert-butyl n-2-sulfanylethyl carbamate, 2-bocamino ethanethiol, tert-butyl 2-mercaptoethyl carbamate, carbamic acid, 2-mercaptoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-aet, tert-butoxy-n-2-sulfanylethyl carboxamide, n-boc-cysteamine
PubChem CID 3017761
Nombre IUPAC tert-butil N-(2-sulfaniletil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(BOC-Amino)ethanethiol
Punto de ebullición 68.0°C (0.3 mmHg)
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3COC(O)NH(CH2)2SH
Índice de refracción 1.4730 to 1.4770
Densidad 1.0490g/mL
Cantidad 5 mL
Temperatura de inflamación 109°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.27
Porcentaje de pureza 97%
Gravedad específica 1.049
Forma física Líquido viscoso o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(BOC-Amino)ethanethiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.