Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(Boc-amino)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432210 1 g 1 g
11442210 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29020.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 159624-15-4 | C17H26BNO4 | 319.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159624-15-4
Fórmula molecular C17H26BNO4
Peso molecular (g/mol) 319.208
Número MDL MFCD03411943
Clave InChI LVHGGVGVAUJQBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, 2-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl-n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-aminophenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-aminophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2773231
Nombre IUPAC N-[2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]carbamato de terc-butilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 98°C to 100°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.21
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.