Learn More
Ácido 2-(Boc-amino)bencenoborónico, 96 %
Código de producto. 15499187
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499187 250 mg 250 miligramos
15489187 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52448.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115377-94-1
Fórmula molecular C11H16BNO4
Peso molecular (g/mol) 237.062
Número MDL MFCD02179450
Clave InChI RMEIKYSECODAHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-boc-aminophenyl boronic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid, n-tert-butoxycarbonyl-2-amino-1-phenylboronic acid, 2-n-boc-amino phenylboronic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, n-tert-butoxycarbonyl 2-amino-1-phenylboronic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino phenyl boronic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 2-t-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, carbamic acid, n-2-boronophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2773226
Nombre IUPAC ácido [2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=CC=C1NC(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)benzeneboronic acid
Punto de fusión 123°C to 125°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.06
Porcentaje de pureza 96%