Learn More
2-(Boc-amino)-6-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497467 5 g 5 g
15487467 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35121.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90101-22-7
Fórmula molecular C11H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD07776935
Clave InChI XSVAARVWQDEAEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 6-methylpyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 6-methylpyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-6-methylpyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-6-picoline, 6-methyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-boc-amino-6-methylpyridine, carbamic acid, 6-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-boc protected, 2-n-boc-amino-6-picoline
PubChem CID 11367776
Nombre IUPAC N-(6-metilpiridin-2-il)carbamato de terc-butilo
SMILES CC1=NC(NC(=O)OC(C)(C)C)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)-6-methylpyridine
Punto de fusión 63°C to 64°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 97%