Learn More
2-(Boc-amino)-6-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15487467
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15487467 1 g 1 g
15497467 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15487467 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H35121.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90101-22-7
Fórmula molecular C11H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD07776935
Clave InChI XSVAARVWQDEAEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 6-methylpyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 6-methylpyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-6-methylpyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-6-picoline, 6-methyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-boc-amino-6-methylpyridine, carbamic acid, 6-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-boc protected, 2-n-boc-amino-6-picoline
PubChem CID 11367776
Nombre IUPAC N-(6-metilpiridin-2-il)carbamato de terc-butilo
SMILES CC1=NC(NC(=O)OC(C)(C)C)=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)-6-methylpyridine
Punto de fusión 63°C to 64°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 97%