Learn More
2-(Boc-amino)-6-hidroxiespiro[3.3]heptano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(Boc-amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptane |
| CAS | 1000933-99-2 |
| Fórmula molecular | C12H21NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (6-Hydroxyspiro[3.3]Hept-2-Yl)Carbamic Acid Tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-4-12(5-8)6-9(14)7-12/h8-9,14H,4-7H2,1-3H3,(H,13,15) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC1CC2(CC(O)C2)C1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-hidroxiespiro[3.3]heptan-6-il)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 227.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.1521 |