Learn More
2-(Boc-amino)-6-hidroxiespiro[3.3]heptano, TRC
Código de producto. 30340626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340626 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30340626 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB63014010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptane
CAS 1000933-99-2
Fórmula molecular C12H21NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo (6-Hydroxyspiro[3.3]Hept-2-Yl)Carbamic Acid Tert-Butyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-4-12(5-8)6-9(14)7-12/h8-9,14H,4-7H2,1-3H3,(H,13,15)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC2(CC(O)C2)C1
Nombre IUPAC N-(2-hidroxiespiro[3.3]heptan-6-il)carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 227.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1521