Learn More
2-(Boc-amino)-5-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11484490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484490 5 g 5 g
11474490 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484490 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50079.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902837-44-9
Fórmula molecular C11H13N3O2
Peso molecular (g/mol) 219.24
Número MDL MFCD07781163
Clave InChI JDQQNZYKHZVLAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-boc-amino-5-cyanopyridine, tert-butyl 5-cyanopyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 5-cyanopyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-cyanopyridin-2-yl carbamate, 6-boc-amino nicotinonitrile, 6-boc-amino pyridine-3-carbonitrile, tert-butyl 5-cyano-2-pyridinylcarbamate, 2-boc-amino pyridine-5-carbonitrile, tert-butoxy-n-5-cyano 2-pyridyl carboxamide, 5-cyano-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 42553119
Nombre IUPAC N-(5-cianopiridin-2-il)carbamato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)-5-cyanopyridine
Punto de fusión 170°C to 175°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Porcentaje de pureza 97%