Learn More
2-(Boc-amino)-5-bromotiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498408 5 g 5 g
15488408 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61828.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-(Boc-amino)-5-bromotiazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 405939-39-1
Fórmula molecular C8H11BrN2O2S
Peso molecular (g/mol) 279.152
Número MDL MFCD07368614
Clave InChI OIBKBVFFZYCBAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-2-amino-5-bromothiazole, tert-butyl 5-bromothiazol-2-yl carbamate, tert-butyl 5-bromothiazol-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-bromo-1,3-thiazol-2-yl carbamate, 5-bromo-thiazol-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-bromo-1,3-thiazol-2-yl carbamate, carbamic acid, 5-bromo-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem8907, n-boc-2-amno-5-bromothazole, tert-butyl-5-bromothiazol-2-ylcarbamate
PubChem CID 21300388
Nombre IUPAC N-(5-bromo-1,3-tiazol-2-il)carbamato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(S1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)-5-bromothiazole
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido