Learn More
2-Boc-2-azabiciclo[2.2.1]hept-5-eno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450529 5 g 5 g
15460529 250 mg 250 miligramos
15440529 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63698.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 188345-71-3 | C11H17NO2 | 195.262 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188345-71-3
Fórmula molecular C11H17NO2
Peso molecular (g/mol) 195.262
Número MDL MFCD22416354
Clave InChI ZATXHTCUZAWODK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15837921
Nombre IUPAC 5-azabiciclo[2.2.1]hept-2-eno-5-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-boc-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene, tert-butyl 2-aza-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, tert-butyl 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, 2-tert-butoxycarbonyl-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene, tert-butyl2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, ksc497c1n, tert-butyl 5-azabicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylate, 2-aza-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-tert-butyloxycarbonyl-2-azabicyclo 2.2.1 hepta-5-ene, 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido