Learn More
2-(bismetil)aminometilciclohexanona-d6, TRC
Código de producto. 30342532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30342532 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30342532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5854501G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bistrideuteromethyl)amniomethylcyclohexanone-d6
CAS 873928-71-3
Fórmula molecular C9 2H6 H11 N O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(CC1CCCCC1=O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2-[[bis(trideuteriometil)amino]metil]ciclohexan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 161.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.1687
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.