Learn More
2-(bismetil)aminometilciclohexanona-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Bistrideuteromethyl)amniomethylcyclohexanone-d6 |
| CAS | 873928-71-3 |
| Fórmula molecular | C9 2H6 H11 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CC1CCCCC1=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-[[bis(trideuteriometil)amino]metil]ciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 161.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.1687 |