Learn More
2-[Bis(metiltio)metilen]malononitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-[Bis(methylthio)methylene]malononitrile is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-[bis(metiltio)metilen]malononitrilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[Bis(methylthio)methylene]malononitrile |
| Punto de fusión | 79°C to 82°C |
| Fórmula lineal | (NC)2C=C(SCH3)2 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3439 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.25 |
| Porcentaje de pureza | 97% |