Learn More
2-[bis(metiltio)metileno]-5,6-dimetoxi-1H-indeno-1,3(2H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[Bis(methylthio)methylene]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione |
| CAS | 1201944-89-9 |
| Fórmula molecular | C14H14O4S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O4S2/c1-17-9-5-7-8(6-10(9)18-2)13(16)11(12(7)15)14(19-3)20-4/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | COc1cc2C(=O)C(=C(SC)SC)C(=O)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 2-[bis(metilsulfanil)metilideno]-5,6-dimetoxiindeno-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 310.39 |