Learn More
Ácido 2-(bis(2-(terc-butoxi)-2-oxoetil)amino)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(bis(2-(tert-Butoxy)-2-oxoethyl)amino)acetic Acid |
| CAS | 171557-31-6 |
| Fórmula molecular | C14H25NO6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-11(18)8-15(7-10(16)17)9-12(19)21-14(4,5)6/h7-9H2,1-6H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[bis[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 303.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.1682 |