Learn More
Sal de potasio de sulfato de 2-bifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Biphenylyl Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 854243-47-3 |
| Fórmula molecular | C12H10KO4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 2-(hydrogen Sulfate) Potassium Salt |
| SMILES | [K].O=S(=O)(O)OC=1C=CC=CC1C=2C=CC=CC2 |
| Peso molecular (g/mol) | 289.37 |