Learn More
Fosfato de 2-bifenilildifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Biphenylyl diphenyl phosphate |
| CAS | 132-29-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24H19O4P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Diphenyl mono-o-xenyl phosphate, Diphenyl o-biphenylyl phosphate, Dow 5, Dow Plasticizer 5, NSC 2889, o-Phenylphenyl bisphenyl phosphate, o-Phenylphenyl diphenyl phosphate, o-Xelenyl diphenyl phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H19O4P/c25-29(26-21-14-6-2-7-15-21,27-22-16-8-3-9-17-22)28-24-19-11-10-18-23(24)20-12-4-1-5-13-20/h1-19H |
| SMILES | O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | Fosfato de difenilo (2-fenilfenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 402.38 |
| Mostrar más |