Learn More
2-bifenilmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Biphenylmethanol |
| CAS | 2928-43-0 |
| Fórmula molecular | C13H12O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2-Phenylphenyl)methan-1-ol, (Biphenyl-2-yl)methyl Alcohol, 1-Hydroxymethyl-2-phenylbenzene, 2-(Hydroxymethyl)biphenyl, 2-Hydroxymethyl-1,1'-biphenyl, 2-Phenylbenzyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O/c14-10-12-8-4-5-9-13(12)11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2 |
| SMILES | OCc1ccccc1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2-fenilfenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 184.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0888 |