Learn More
2-Bifenilmetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 2-Biphenylmethanol |
| Punto de fusión | 47°C to 51°C |
| Punto de ebullición | 96°C (0.04 mmHg) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1866883 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.24 |
| Porcentaje de pureza | 98% |