Learn More
2-Bifenilmetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337136 1 g 1 g
11347136 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07094.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2928-43-0 | C13H12O | 184.238 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2928-43-0
Fórmula molecular C13H12O
Peso molecular (g/mol) 184.238
Número MDL MFCD00004620
Clave InChI VKTQADPEPIVMHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-biphenylmethanol, 1,1'-biphenyl-2-ylmethanol, 2-phenylphenyl methanol, biphenylmethanol, 2-phenylbenzyl alcohol, 1,1'-biphenyl methanol, biphenyl-2-yl-methanol, 2-phenylphenyl methan-1-ol, 1,1'-biphenyl-2-methanol, biphenyl-2-ylmethanol
PubChem CID 76229
Nombre IUPAC (2-fenilfenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Biphenylmethanol
Punto de fusión 47°C to 51°C
Punto de ebullición 96°C (0.04 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1866883
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 98%