Learn More
2-Bifenilisocianato, TRC
Código de producto. 30333357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333357 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30333357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB397913100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Biphenylisocyanate
CAS 17337-13-2
Fórmula molecular C13H9NO
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9NO/c15-10-14-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
SMILES O=C=Nc1ccccc1c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-isocianato-2-fenilbenceno
Peso molecular (g/mol) 195.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0684